Kluczowe dokumenty
PZ0222
Sigma-Aldrich
PF-04445597
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[(1S)-1-[2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]methyl]-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-4-piperidinecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H31F9N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.58
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
PF-04445597 jest inhibitorem CETP.
PF-04445597 jest silnym, biodostępnym doustnie inhibitorem białka przenoszącego estry cholesterolu (CETP).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)