Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H29N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
959,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Marimastat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)[C@H](O)C(=O)NO)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H29N3O5/c1-8(2)7-9(10(19)13(21)18-23)12(20)17-11(14(22)16-6)15(3,4)5/h8-11,19,23H,7H2,1-6H3,(H,16,22)(H,17,20)(H,18,21)/t9-,10+,11-/m1/s1
InChI key
OCSMOTCMPXTDND-OUAUKWLOSA-N
Gene Information
—
Application
Marimastat has been used as an inhibitor of:
- metalloproteinase 2/9 (MMP2/9), to study its effects on exercise-mediated interleukin-6 (IL-6) release in mice[1]
- metalloproteinase, to determine protease activity in Pseudomonas aeruginosa cultures[2]
- metalloproteinase 10 (MMP10), to study its effect on monoclonal antibody H3 binding to MMP10[3]
Biochem/physiol Actions
Marimastat is a broad spectrum matrix metalloprotease (MMP) inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Marimastat
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?