Kluczowe dokumenty
PRS4619
Sigma-Aldrich
Anti-Wnt10B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Wingless-type MMTV integration site family, member 10B, Anti-Wnt12
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNT10B(7480)
Immunogen
15-aminokwasowy peptyd z okolic centrum ludzkiego Wnt10b.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP4619.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marpe Bam et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 26(1), 110-110 (2020-11-16)
Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a psychiatric disorder accompanied by chronic peripheral inflammation. What triggers inflammation in PTSD is currently unclear. In the present study, we identified potential defects in signaling pathways in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from individuals