PRS3555
Anti-CTRP1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C1q and tumor necrosis factor related protein 1, Anti-G protein coupled receptor interacting protein 1, Anti-GIP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C1QTNF1(114897)
Immunogen
Powiązanie
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2