PLA0169
Rabbit anti-NEK9 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
DKFZp434D0935, Kinaza 9 związana z NIMA, Kinaza Nek8 związana z NIMA, MGC16714, NERCC, NERCC1, NIMA (never in mitosis gene a) - kinaza 9 związana z mitozą, Nek8, kinaza 8 związana z nimA, kinaza białkowa 9 związana z nimA, kinaza nercc1, nigdy w kinazie 9 związanej z mitozą A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nr dostępu
NP_149107.3
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rabbit ... NEK9(91754)
Immunogen
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)