Merck
PENB
Sigma-Aldrich
Penicillin G benzathine salt hydrate
~1200 U/mg
Synonim(y):
Benzylpenicillin benzathine salt hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36N4O8S2 · C16H20N2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
909.12 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51101500
aktywność właściwa
~1200 U/mg
ciąg SMILES
O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2.CC3(C)S[C@@H]4[C@H](NC(=O)Cc5ccccc5)C(=O)N4[C@H]3C(O)=O.CC6(C)S[C@@H]7[C@H](NC(=O)Cc8ccccc8)C(=O)N7[C@H]6C(O)=O
Opis ogólny
Chemical structure: ß-lactam
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A crusted plaque on the right nipple.
Hsien-Yi Chiu et al.
JAMA, 308(4), 403-404 (2012-07-24)
Syphilis with a lichen planus-like pattern (hypertrophic syphilis).
Gianluca Nazzaro et al.
Journal of cutaneous pathology, 39(8), 805-807 (2012-07-04)
Kathryn Margaret Dupnik et al.
Leprosy review, 83(4), 389-393 (2013-04-26)
There are diverse skin manifestations of both leprosy and syphilis. These diseases can appear similar to many other dermatologic conditions as well as to systemic diseases with dermatologic signs. Nodular syphilis is an uncommon type of secondary syphilis. We present
Piasecka Katarzyna et al.
Klinika oczna, 114(1), 50-52 (2012-07-13)
Syphilis is a sexually transmitted, chronic, systemic infection of increasing prevalence. Ocular symptoms may develop at any stage of the disease process. This is to present a case of acute severe bilateral visual loss due to neuroretinitis with papillar oedema
Azithromycin versus penicillin G benzathine for early syphilis.
Xiang-Sheng Chen
Sexually transmitted diseases, 39(11), 900-901 (2012-10-13)