Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
118,00 zł
biological source
Streptomyces kanamyceticus
Quality Segment
form
powder
potency
~650 μg per mg
impurities
≤4% Kanamycin B
color
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.2H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;2*1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;2*(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;;/m1../s1
InChI key
OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Mode of Resistance: Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial Spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| biological source Streptomyces kanamyceticus | biological source Streptomyces kanamyceticus | biological source Streptomyces kanamyceticus | biological source Streptomyces kasugaensis |
| potency ~650 μg per mg | potency ≥750 μg per mg (dry basis) | potency ≥750 μg per mg | potency - |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.) | solubility - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?