Kluczowe dokumenty
P9125
Methyl petroselinate
≥99%, liquid
Synonim(y):
Methyl cis-6-octadecenoate, Petroselinic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h13-14H,3-12,15-18H2,1-2H3/b14-13+
Klucz InChI
QRTVDKVXAFJVRU-BUHFOSPRSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?