Merck
P3043
Sigma-Aldrich
β-Propiolactone
Grade III, 85-90%
Synonim(y):
3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
typ
Grade III
Próba
85-90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
gęstość
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
Klucz InChI
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
Insoluble polymers may form during storage.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marion Rusch et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(42), 9838-9842 (2011-09-10)
Finding the target: activity-based proteomic profiling probes based on the depalmitoylation inhibitors palmostatin B and M have been synthesized and were found to target acyl protein thioesterase 1 (APT1) and 2 (APT2) in cells.
Ying-Jie Lu et al.
Vaccine, 28(47), 7468-7475 (2010-09-23)
Mucosal immunization with a killed whole-cell pneumococcal vaccine, given with enterotoxin-related adjuvants, has been shown to confer multi-serotype protection against colonization of the nasopharynx and middle ear in mice. However, because novel mucosal immunization strategies may be difficult to implement
Natalija Budimir et al.
PloS one, 7(1), e30898-e30898 (2012-02-04)
The inability of seasonal influenza vaccines to effectively protect against infection with antigenically drifted viruses or newly emerging pandemic viruses underlines the need for development of cross-reactive influenza vaccines that induce immunity against a variety of virus subtypes. Therefore, potential
Anjeanette Roberts et al.
Viral immunology, 23(5), 509-519 (2010-10-05)
The immunogenicity and efficacy of β-propiolactone (BPL) inactivated whole virion SARS-CoV (WI-SARS) vaccine was evaluated in BALB/c mice and golden Syrian hamsters. The vaccine preparation was tested with or without adjuvants. Adjuvant Systems AS01(B) and AS03(A) were selected and tested
R Ramya et al.
Vaccine, 27(15), 2138-2143 (2009-04-10)
Rabies is an endemic, fatal zoonotic disease in the developing countries. Oral vaccination strategies are suitable for rabies control in developing countries. Studies were performed to investigate the suitability of poly(lactide-co-glycolide) (PLG) microspheres as an oral delivery system for beta-propiolactone