Merck
P2161
Sigma-Aldrich
Thyrotropin releasing hormone acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
TRH, pGlu-His-Pro Amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(O)=O.NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
informacje o genach
human ... TRH(7200)
mouse ... Trhr(22045)
Działania biochem./fizjol.
Stimulates the production of thyrotropin (TSH) and its secretion from the anterior pituitary.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3