Kluczowe dokumenty
P1726
4-Phenyl-3-furoxancarbonitrile
Synonim(y):
Furoxan, RVC-589
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (TLC)
Postać
powder
rozpuszczalność
ethanol: 25 mg/mL to clear, colorless
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][n+]1onc(-c2ccccc2)c1C#N
InChI
1S/C9H5N3O2/c10-6-8-9(11-14-12(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
PMYJGTWUVVVOFO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3