Kluczowe dokumenty
P0175
pGlu-Val-Asn-Phe-Ser-Pro-Gly-Trp-Gly-Thr-NH2
≥95% (HPLC)
About This Item
Polecane produkty
product name
pGlu-Val-Asn-Phe-Ser-Pro-Gly-Trp-Gly-Thr-NH2, ≥95% (HPLC)
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C(NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(CO)C(=O)N3CCCC3C(=O)NCC(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)NC(C(C)O)C(N)=O
InChI
1S/C50H67N13O14/c1-25(2)41(62-45(72)31-15-16-38(67)56-31)49(76)59-34(20-37(51)66)47(74)58-32(18-27-10-5-4-6-11-27)46(73)60-35(24-64)50(77)63-17-9-14-36(63)48(75)55-22-39(68)57-33(19-28-21-53-30-13-8-7-12-29(28)30)44(71)54-23-40(69)61-42(26(3)65)43(52)70/h4-8,10-13,21,25-26,31-36,41-42,53,64-65H,9,14-20,22-24H2,1-3H3,(H2,51,66)(H2,52,70)(H,54,71)(H,55,75)(H,56,67)(H,57,68)(H,58,74)(H,59,76)(H,60,73)(H,61,69)(H,62,72)
Klucz InChI
NHXHBXCOYZFUSO-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Glp-Val-Asn-Phe-Ser-Pro-Gly-Trp-Gly-Thr-NH2 is a hypertrehalosemic neuropeptide (Nauphoeta cinerea) has an amino acid sequence similar to that of adipokinetic hormone and is involved in carbohydrate metabolism and increases the trehalose content of hemolymph.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3