SRP3003
Activin A human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Activin beta-A, FRP, Inhibin beta-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
≤2.0 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
26.0 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... INHBA(3624)
mouse ... Inhba(16323)
rat ... Inhba(29200)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3