Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
General description
Application
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
Chicken, Dog, Frog, Mouse, Human and Mouse
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >97% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay - | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF300 | 04053252691416 |