Kluczowe dokumenty
OH30428205
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g
Synonim(y):
bilans podróży, ruchoma waga, waga, waga laboratoryjna, waga przenośna
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Materiały
plastic weighing plate
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30428205
zakres pomiaru nośności
620 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
moc baterii
alkaline, 300 hr life
Opis ogólny
Smukła, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja umożliwia przechowywanie w stosie.
Zastosowanie
Ważenie
Cechy i korzyści
Intuicyjna konstrukcja z dwoma przyciskami ułatwia obsługę.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)