Merck
OGS97
PSF-CMV-EMCV - PLAZMID CMV IRES
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4761 bp
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Wektor ten zawiera wewnętrzne miejsce wejścia rybosomu (IRES) z wirusa zapalenia mózgu i mięśnia sercowego (EMCV) pomiędzy promotorem a miejscem wielokrotnego klonowania (MCS). Jest przeznaczony do ekspresji genów przy użyciu systemów ekspresji niezależnych od czapeczki, chociaż mRNA wytwarzane z tego wektora zawiera czapeczkę 5. Wektor ten nie jest przeznaczony do ekspresji dwóch białek z tego samego mRNA. W tym celu zaprojektowaliśmy pSF-CMV-EMCV-PciI, w którym miejsce PciI zawiera kodony startowe we właściwej pozycji dla IRES do wydajnej ekspresji. W tym wektorze znajduje się miejsce NcoI (które zawiera kodon startowy ATG) we właściwej pozycji, aby umożliwić wydajną ekspresję genu w MCS. Opracowaliśmy również ten sam wektor z promotorem T7 przed IRES, aby umożliwić ekspresję genów przy użyciu systemów eukariotycznych T7.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Application
Klonowanie w genie: W miejscu restrykcji NcoI znajduje się kodon startowy, który jest umieszczony tak, aby umożliwić wydajną ekspresję z EMCV IRES. Główny MCS dla insercji genów w tym wektorze rozciąga się zatem od miejsca restrykcji NcoI do miejsca restrykcji XbaI. Miejsca poniżej (miejsca ClaI do NheI) mają alternatywne funkcje i są używane do wstawiania innych sekwencji DNA, które sprzedajemy, jednak mogą być używane do wstawiania genu, jeśli te funkcje nie są wymagane. Funkcje te obejmują dodawanie znaczników peptydowych lub elementów IRES. Miejsca restrykcyjne BsgI i BseRI rozszczepiają kodon stop w miejscu XbaI i umożliwiają retrospektywną fuzję sekwencji kodujących. Miejsca te są zwykle używane tylko w przypadku genów, które sprzedajemy w głównym miejscu wielokrotnego klonowania.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Related product
Numer produktu
Opis
Cennik
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diana Romero et al.
Carcinogenesis, 37(1), 18-29 (2015-10-28)
Dickkopf-3 (Dkk-3) is a secreted protein whose expression is downregulated in many types of cancer. Endogenous Dkk-3 is required for formation of acini in 3D cultures of prostate epithelial cells, where it inhibits transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling. Here, we
Geoffrey M Lynn et al.
Nature biotechnology, 33(11), 1201-1210 (2015-10-27)
The efficacy of vaccine adjuvants such as Toll-like receptor agonists (TLRa) can be improved through formulation and delivery approaches. Here, we attached small molecule TLR-7/8a to polymer scaffolds (polymer-TLR-7/8a) and evaluated how different physicochemical properties of the TLR-7/8a and polymer
Jin-Gyoung Jung et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004751-e1004751 (2014-10-31)
The Notch3 signaling pathway is thought to play a critical role in cancer development, as evidenced by the Notch3 amplification and rearrangement observed in human cancers. However, the molecular mechanism by which Notch3 signaling contributes to tumorigenesis is largely unknown.
Alexander C Cerny et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005578-e1005578 (2015-10-29)
Recycling of signaling proteins is a common phenomenon in diverse signaling pathways. In photoreceptors of Drosophila, light absorption by rhodopsin triggers a phospholipase Cβ-mediated opening of the ion channels transient receptor potential (TRP) and TRP-like (TRPL) and generates the visual