Merck
OGS635
pSF-TAC-NH2-OmpA-COOH-FLAG
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
pSF-TAC-NH2-OmpA-COOH-FLAG, plasmid vector for molecular cloning
recombinant
expressed in E. coli
tag
FLAG® tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 5502 bp
bacteria selection
ampicillin
origin of replication
pUC
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
C-terminal
promoter
Promoter name: Tac
Promoter activity: inducible
Promoter type: bacterial
secretion signal
OmpA
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Application
Klonowanie genu: Ten plazmid zawiera gen w obrębie głównego miejsca wielokrotnego klonowania (NotI-ClaI). Każdy plazmid, który sprzedajemy, w którym gen jest w tej konfiguracji, będzie znajdował się dokładnie w tej samej pozycji w stosunku do kodonu start i stop genu. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są białka fuzyjne, w których gen fuzyjny może być umieszczony z przodu lub na końcu MCS, aby umożliwić fuzję genów. Umieszczenie wszystkich naszych genów w tym samym miejscu umożliwia ich przenoszenie między plazmidami przy użyciu tej samej metody klonowania i miejsc restrykcyjnych, niezależnie od używanego plazmidu z naszej oferty produktów. Wstawienie nowego genu do tego plazmidu powinno być łatwo możliwe przy użyciu szeregu standardowych miejsc enzymów restrykcyjnych, które otaczają gen obecnie znajdujący się w wektorze. Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania: W miejscu wielokrotnego klonowania znajdują się dwa ważne miejsca restrykcyjne zwane miejscami BsgI i BseRI. Miejsca te przecinają DNA w tym samym miejscu i przecinają kodon stop genu w miejscu wielokrotnego klonowania w tym plazmidzie, tworząc w ten sposób nawis TA. Ten nawis jest kompatybilny z dowolnym z naszych plazmidów peptydowych lub plazmidów z reporterowym znacznikiem fuzyjnym, również ciętych jednym z tych enzymów. Pozwala to na tworzenie płynnych fuzji C-końcowych z genem w tym miejscu wielokrotnego klonowania przy użyciu jednego etapu klonowania z naszego asortymentu C-końcowych peptydów i znaczników reporterowych. Zwykle najprostszą metodą jest sklonowanie C-końcowego znacznika z naszych innych produktów plazmidowych do tego plazmidu przy użyciu BsgI lub BseRI i miejsca restrykcyjnego ClaI. Miejsca BseRI i BsgI są niepalindromowe i rozszczepiają określoną liczbę zasad z dala od ich miejsc wiązania. Pozwala im to przeciąć kodon stop w genie w tym plazmidzie niezależnie od sekwencji genu.
General description
Wektor ekspresyjny pSF-TAC-NH2-OmpA-COOH-FLAG jest wektorem ekspresyjnym 5,5 kb E. coli używanym do klonowania i peryplazmatycznej ekspresji prawidłowo wstawionej otwartej ramki odczytu jako C-końcowego białka fuzyjnego FLAG. Epitop FLAG jest małym hydrofilowym 8-aminokwasowym tagiem (DYKDDDDK), który umożliwia czułe wykrywanie i wysokiej jakości oczyszczanie białek przy użyciu produktów anty-FLAG. C-końcowe białko fuzyjne FLAG można wykryć za pomocą monoklonalnego przeciwciała anty-FLAG M2 (numer katalogowy F3165). Białko fuzyjne można oczyścić za pomocą żelu powinowactwa anty-FLAG (A2220). W tym wektorze transkrypcja jest napędzana przez indukowany IPTG promotor TAC.
Legal Information
Oxford Genetics jest znakiem towarowym firmy Oxford Genetics Ltd
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oxford Genetics is a trademark of Oxford Genetics Ltd
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Szukasz więcej opcji wektorów, aby przyspieszyć swoje eksperymenty? Rozważ niestandardowy wektor do klonowania zaprojektowany i zbudowany przez Oxford Genetics. Dowiedz się więcej na stronie Oxford Genetics - partnera Sigma w zakresie wektorów do klonowania i ekspresji do zastosowań w biologii molekularnej i biologii syntetycznej.
Related product
Numer produktu
Opis
Cennik
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Technologie ekspresji białek dla różnych systemów ekspresji wspierające badania, terapie i produkcję szczepionek.