Merck
OGS597
PSF-CMV-CMV-SBFI-UB-PURO - PLAZMID Z PODWÓJNĄ EKSPRESJĄ CMV
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 7038 bp
bacteria selection
kanamycin
mammalian cells selection
puromycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ten wektor plazmidowy o podwójnej ekspresji zawiera dwa promotory CMV z oddzielnymi MCS wraz z selektywnym markerem puromycyny (napędzanym przez promotor ubikwityny)
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Application
Plazmid ten jest podwójnym wektorem ekspresyjnym CMV przeznaczonym do insercji dwóch genów pod kontrolą dwóch indywidualnych promotorów CMV. Umożliwia wysoką ekspresję transgenów w komórkach ssaków, a także zawiera kasetę ekspresyjną oporności na puromycynę do tworzenia stabilnych linii komórkowych.
Uwagi dotyczące wielu miejsc klonowania: Istnieje kilka ważnych miejsc w pierwszym MCS. Obejmują one miejsce NcoI, miejsce XbaI oraz miejsca BsgI i BseRI. Miejsce NcoI zawiera kodon startowy, który znajduje się bezpośrednio za miejscem wiązania rybosomalnego Kozak i Shine-Dalgarno. Pozwala to na optymalne pozycjonowanie genów, gdy kodon startowy jest umieszczony w tym miejscu. Jeśli nie jest to wymagane i chcesz użyć miejsca downstream do klonowania genów, możesz usunąć miejsce NcoI poprzez rozszczepienie plazmidu za pomocą KpnI.
Miejsce XbaI zawiera kodon stop. Ten kodon stop jest umieszczony w określonej pozycji w stosunku do miejsc BsgI i BseRI, które znajdują się bezpośrednio za nim. Kiedy BseRI lub BsgI rozszczepiają plazmid, wytwarzają nawis TA z kodonu stop w miejscu XbaI, który jest kompatybilny ze wszystkimi naszymi plazmidami peptydowymi ciętymi w tych samych miejscach. Miejsca BseRI i BsgI są niepalindromowe i rozszczepiają określoną liczbę zasad z dala od miejsca wiązania.
Za każdym razem, gdy klonujemy gen w naszym miejscu wielokrotnego klonowania, zawsze umieszczamy kodon start i stop w tych samych pozycjach w MCS. Jeśli początek i końce genów nie są kompatybilne z NcoI i XbaI, przedłużamy sekwencję do najbliższych miejsc zewnętrznych, ale utrzymujemy spójne położenie kodonów start i stop. Drugie miejsce wielokrotnego klonowania zostało zaprojektowane tak, aby było kompatybilne z pierwszym, jeśli to możliwe. Osiąga się to w niektórych przypadkach poprzez użycie miejsc enzymatycznych, które wytwarzają te same zwisy, co miejsca w głównym MCS. Na przykład PspOMI SalI PciI AclI i SpeI wytwarzają takie same zwisy jak NotI XhoI NcoI ClaI i XbaI. Pozwala to na przeniesienie genu znajdującego się w głównym MCS do drugiego MCS, jeśli jest to wymagane. Podwiązanie tych miejsc razem spowoduje usunięcie miejsc z końców sekwencji genu.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Related product
Numer produktu
Opis
Cennik
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Niina M Santio et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 121-121 (2020-08-11)
The PIM family kinases promote cancer cell survival and motility as well as metastatic growth in various types of cancer. We have previously identified several PIM substrates, which support cancer cell migration and invasiveness. However, none of them are known to
Diana Romero et al.
Carcinogenesis, 37(1), 18-29 (2015-10-28)
Dickkopf-3 (Dkk-3) is a secreted protein whose expression is downregulated in many types of cancer. Endogenous Dkk-3 is required for formation of acini in 3D cultures of prostate epithelial cells, where it inhibits transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling. Here, we
Geoffrey M Lynn et al.
Nature biotechnology, 33(11), 1201-1210 (2015-10-27)
The efficacy of vaccine adjuvants such as Toll-like receptor agonists (TLRa) can be improved through formulation and delivery approaches. Here, we attached small molecule TLR-7/8a to polymer scaffolds (polymer-TLR-7/8a) and evaluated how different physicochemical properties of the TLR-7/8a and polymer
Jin-Gyoung Jung et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004751-e1004751 (2014-10-31)
The Notch3 signaling pathway is thought to play a critical role in cancer development, as evidenced by the Notch3 amplification and rearrangement observed in human cancers. However, the molecular mechanism by which Notch3 signaling contributes to tumorigenesis is largely unknown.
Alexander C Cerny et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005578-e1005578 (2015-10-29)
Recycling of signaling proteins is a common phenomenon in diverse signaling pathways. In photoreceptors of Drosophila, light absorption by rhodopsin triggers a phospholipase Cβ-mediated opening of the ion channels transient receptor potential (TRP) and TRP-like (TRPL) and generates the visual
Produkty
Versatile sequencing primers enable sequencing of inserts in plasmids at specific positions, aiding in molecular biology research.
SnapFast™ plasmid system eliminates restriction sites in DNA sections, ensuring flexibility and functionality in molecular cloning..
Plasmid platform with interchangeable DNA components offers versatile research tools for genetic studies.