Kluczowe dokumenty
OGS2925
Sigma-Aldrich
PSF-OXB20-COOH-3C-MBP-6HIS - C-KOŃCOWY PLAZMID BAKTERYJNY Z PODWÓJNYM ZNACZNIKIEM 6 HIS I MBP
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.85
rekombinowane
expressed in E. coli
znacznik
6-His tagged
maltose-binding protein (MBP) tagged
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
size 5000 bp
selekcja bakterii
kanamycin
Pochodzenie replikacji
pUC (500 copies)
Rozszczepienie peptydów
3C
Lokalizacja znacznika peptydowego
C-terminal
Promotor
Promoter name: OXB20
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
gen reporterowy
none
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w E. coli. Plazmid zawiera konstytutywny promotor (OXB20) pochodzący z regionu przed genem RecA E. coli. Nie wymaga on indukcji ani żadnych dodatkowych składników do aktywności. Jest to najsilniejszy z oferowanych przez nas promotorów bakteryjnych, a ten wysoki poziom ekspresji może powodować problemy z ekspresją niektórych białek o słabej rozpuszczalności. Z tego powodu sprzedajemy szereg promotorów bakteryjnych o różnych poziomach ekspresji (OXB1(low)>OXB20(high)), które na życzenie mogą być dostarczane z tagami peptydowymi w tym plazmidzie.
O tagu peptydowym:Plazmid ten zawiera c-końcowy znacznik powinowactwa białka wiążącego maltozę (MBP), który może być połączony z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie i/lub oczyszczanie białka. Sekwencja znacznika to: EEGKLVIWINGDKGYNGLAEVGKKFEKDTGIKVTVEHPDKLEEKFPQVAATGDGPDIIFWAHDRFGGYAQSGLLAEITPDKAFQDKLYPFTWDAVRYNGKLIAYPIAVEALSLIYNKDLLPNPPKTWEEIPALDKELKAKGKSALMFNLQEPYFTWPLIAADGGYAFKYENGKYDIKDVGVDNAGAKAGLTFLVDLIKNKHMNADTDYSIAEAAFNKGETAMTINGPWAWSNIDTSKVNYGVTVLPTFKGQPSKPFVGVLSAGINAASPNKELAKEFLENYLLTDEGLEAVNKDKPLGAVALKSYEEELAKDPRIAATMENAQKGEIMPNIPQMSAFWYAVRTAVINAASGRQTVDEALKDAQTNSSS. Plazmid ten zawiera również drugorzędowy znacznik białkowy Hexa-Histidine (6His). Sekwencja tego znacznika to: HHHHHHDostarczamy szereg plazmidów z podwójnym znacznikiem peptydowym. Wynika to z faktu, że niektóre znaczniki peptydowe zapewniają określone właściwości biologiczne (np. powinowactwo do małych cząsteczek, rozpuszczalność nowych epitopów lub wydzielanie białek), których nie zapewniają inne.
O znaczniku rozszczepienia: Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia 3C. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: LEVLFQGP. Proteaza 3C ludzkiego rinowirusa (HRV) jest wysoce specyficzną proteazą, która rozszczepia między resztami Glu i Gly swojego miejsca rozpoznawania. Jest często produkowana z nazwą handlową ′PreScission protease′.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera konstytutywny promotor bakteryjny, który nie wymaga indukcji. Jest to najsilniejszy sprzedawany przez nas promotor bakteryjny, który może powodować problemy z rozpuszczalnością i ekspresją niektórych białek. Oferujemy również szereg innych promotorów bakteryjnych, które są kompatybilne z tym plazmidem i są dostępne na życzenie.
Sekwencja
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diana Romero et al.
Carcinogenesis, 37(1), 18-29 (2015-10-28)
Dickkopf-3 (Dkk-3) is a secreted protein whose expression is downregulated in many types of cancer. Endogenous Dkk-3 is required for formation of acini in 3D cultures of prostate epithelial cells, where it inhibits transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling. Here, we
Geoffrey M Lynn et al.
Nature biotechnology, 33(11), 1201-1210 (2015-10-27)
The efficacy of vaccine adjuvants such as Toll-like receptor agonists (TLRa) can be improved through formulation and delivery approaches. Here, we attached small molecule TLR-7/8a to polymer scaffolds (polymer-TLR-7/8a) and evaluated how different physicochemical properties of the TLR-7/8a and polymer
Jin-Gyoung Jung et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004751-e1004751 (2014-10-31)
The Notch3 signaling pathway is thought to play a critical role in cancer development, as evidenced by the Notch3 amplification and rearrangement observed in human cancers. However, the molecular mechanism by which Notch3 signaling contributes to tumorigenesis is largely unknown.
Alexander C Cerny et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005578-e1005578 (2015-10-29)
Recycling of signaling proteins is a common phenomenon in diverse signaling pathways. In photoreceptors of Drosophila, light absorption by rhodopsin triggers a phospholipase Cβ-mediated opening of the ion channels transient receptor potential (TRP) and TRP-like (TRPL) and generates the visual