Kluczowe dokumenty
OGS1759
Sigma-Aldrich
PSF-TEF1-NH2-ILUMENA - PLAZMID DROŻDŻOWY ZNAKOWANY WYDZIELANĄ LUCYFERAZĄ (REPORTER ILUMINA)
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.85
białko sprzężone
iLumena luciferase conjugate
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
size 7345 bp
selekcja bakterii
kanamycin
Pochodzenie replikacji
2Micron
pUC (500 copies)
Rozszczepienie peptydów
no cleavage
Lokalizacja znacznika peptydowego
N-terminal
Promotor
Promoter name: TEF1
Promoter activity: constitutive
Promoter type: yeast
gen reporterowy
iLumena luciferase
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
selekcja drożdży
uracil
Opis ogólny
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae). Plazmid zawiera auksotroficzną kasetę ekspresji selekcji Uracil (URA3), która pozwala na pozytywną selekcję drożdży z niedoborem genu URA3 (YEL021W). Zazwyczaj osiąga się to poprzez hodowlę drożdży w minimalnej pożywce, która jest odtworzona z niezbędnymi aminokwasami i nukleotydami, ale z wyłączeniem Uracilu.
O znaczniku peptydowym: Ten plazmid zawiera n-końcowy znacznik reporterowy iLumina, który może być połączony z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie i/lub oczyszczanie białka.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor alfa czynnika elongacji drożdży (TEF1). Jest to najsilniejszy ze sprzedawanych przez nas promotorów drożdżowych. Jest to promotor konstytutywny i nie wymaga indukcji. Jeśli jesteś zainteresowany słabszymi poziomami promotorów, posiadamy również plazmidy zawierające następujące promotory w kolejności malejącej siły TPI (silny), ADHI (średni), STE5 (słaby). Posiadamy również plazmidy z promotorem indukowanym galaktozą, jeśli wymagana jest indukowana ekspresja. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
Sekwencja
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diana Romero et al.
Carcinogenesis, 37(1), 18-29 (2015-10-28)
Dickkopf-3 (Dkk-3) is a secreted protein whose expression is downregulated in many types of cancer. Endogenous Dkk-3 is required for formation of acini in 3D cultures of prostate epithelial cells, where it inhibits transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling. Here, we
Geoffrey M Lynn et al.
Nature biotechnology, 33(11), 1201-1210 (2015-10-27)
The efficacy of vaccine adjuvants such as Toll-like receptor agonists (TLRa) can be improved through formulation and delivery approaches. Here, we attached small molecule TLR-7/8a to polymer scaffolds (polymer-TLR-7/8a) and evaluated how different physicochemical properties of the TLR-7/8a and polymer
Alexander C Cerny et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005578-e1005578 (2015-10-29)
Recycling of signaling proteins is a common phenomenon in diverse signaling pathways. In photoreceptors of Drosophila, light absorption by rhodopsin triggers a phospholipase Cβ-mediated opening of the ion channels transient receptor potential (TRP) and TRP-like (TRPL) and generates the visual
Jin-Gyoung Jung et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004751-e1004751 (2014-10-31)
The Notch3 signaling pathway is thought to play a critical role in cancer development, as evidenced by the Notch3 amplification and rearrangement observed in human cancers. However, the molecular mechanism by which Notch3 signaling contributes to tumorigenesis is largely unknown.