rozpuszczalność
formic acid: 50 mg/mL, very slightly hazy, orange to very deep orange
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ca++].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)C3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1[O-])C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O.CN(C)[C@H]5[C@@H]6[C@@H](O)C7C(=C(O)[C@]6(O)C(=O)C(C(N)=O)=C5[O-])C(=O)c8c(O)cccc8[C@@]7(C)O
InChI
1S/2C22H24N2O9.Ca/c2*1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h2*4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);/q;;+2/p-2/t2*12?,13-,14+,17+,21-,22+;/m11./s1
Klucz InChI
KIPLYOUQVMMOHB-JOFVZRTQSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)