Merck
N9256
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Beilstein:
775403
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciśnienie pary
1 mmHg ( 49.3 °C)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
Klucz InChI
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)