Merck
N7007
Sigma-Aldrich
Nitrazine Yellow
Synonim(y):
2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Nitrazol Yellow
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8N4Na2O11S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
542.36
Numer w indeksie barw:
14890
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
skład
Dye content, ~85%
pH
6.0-7.2, yellow to blue
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Klucz InChI
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3