Merck
200182
Sigma-Aldrich
Nitrazine Yellow
indicator grade, Dye content 85 %
Synonim(y):
2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Nitrazol Yellow
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8N4Na2O11S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
542.36
Numer w indeksie barw:
14890
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
klasa czystości
indicator grade
Próba
>90.0% (HPLC)
Formularz
powder
skład
Dye content, 85%
rozpuszczalność
H2O: 1 mg/mL
λmaks.
586 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥35000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Klucz InChI
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
Zastosowanie
Żółcień nitrazynowa została wykorzystana w teście wiązania barwnika z białkiem.[1]
Działania biochem./fizjol.
Żółcień nitrazynowa (sól disodowa kwasu 2-(2,4-dinitrofenylazo)-1-hydroksynaftaleno-3,6-disulfonowego) to wrażliwy na pH barwnik azowy.[2] Zmienia kolor z żółtego na niebieski w zakresie pH 6,0-7,0 i jest szeroko stosowany w mikroskopii.[2][3] Wymaz z gardła zanurzony w żółci nitrazynowej służy do identyfikacji zmian pH w pochwie przed i po amniotomii.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S L Bennett et al.
American journal of perinatology, 10(2), 101-104 (1993-03-01)
Most studies investigating the usefulness of ferning and nitrazine methods for detecting the presence of amniotic fluid following ruptured amniotic membranes have employed samples from vaginal pooling. Reported accuracies are 84 to 100% for the ferning test and 87 to
Gilbert G G Donders et al.
Infectious diseases in obstetrics and gynecology, 2010, 504972-504972 (2010-10-19)
Accessing vaginal pH is fundamental during gynaecological visit for the detection of abnormal vaginal flora (AVF), but use of pH strips may be time-consuming and difficult to interpret. The aim of this study was to evaluate the VS-SENSE test (Common
Structural characterisation of Nitrazine Yellow by NMR spectroscopy
Viscardi G
Dyes and Pigments, 27, 87- 95 (2003)
T Kishida et al.
European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 58(1), 67-72 (1995-01-01)
We have developed a new anti-AFP monoclonal antibody kit which is easier to use than other examination methods for detecting AFP in the leaked amniotic fluid. In this study, we investigate the clinical value of this test in the diagnosis
The influence of a polyamide matrix on the halochromic behaviour of the pH-sensitive azo dye Nitrazine Yellow
Schueren L V D
Dyes and Pigments, 94, 443-451 (2012)