Merck
N5768
Supelco
(±)-Nicotine-d3 salicylate salt
98 atom % D
Synonim(y):
1-(Methyl-d3)-2-(3-pyridyl)pyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17D3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
98 atom % D
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1O.[2H]C([2H])([2H])N2CCCC2c3cccnc3
InChI
1S/C10H14N2.C7H6O3/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-4,8H,(H,9,10)/i1D3;
Klucz InChI
AIBWPBUAKCMKNS-NIIDSAIPSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J A Thompson et al.
Journal of chromatography, 231(1), 53-63 (1982-08-13)
Selective extraction and chromatographic techniques have been developed to measure low nanogram quantities of nicotine and cotinine in tissues. Analyses were performed by capillary column gas chromatography with a specific nitrogen-phosphorus detector and by gas chromatography-mass spectrometry. With close structural
Chun Zhang et al.
Oncology reports, 38(6), 3309-3318 (2017-10-19)
Nicotine can stimulate the progression of non-small cell lung cancer (NSCLC) through nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). The persistent proliferation of cancer cells is one of the key effects of nicotinic signaling. The present study aimed to clarify the mechanism of nicotine-induced proliferation