Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł 1861,50 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1861,50 zł
Cena katalogowa2190,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
RMdO20, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using extracts of rat brain S1 fraction.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFH(4744), NEFM(4741)
mouse ... Nefh(380684), Nefm(18040)
rat ... Nefh(24587), Nefm(24588)
General description
Immunogen
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid |
| clone RMdO20, monoclonal | clone RMO44, monoclonal | clone NE14, monoclonal | clone NE14, monoclonal |
| Gene Information human ... NEFH(4744), NEFM(4741) | Gene Information human ... NEFM(4741) | Gene Information bovine ... Nefh(528842) | Gene Information human ... NEFH(4744) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, mouse, rat, zebrafish | species reactivity feline, rat, guinea pig, pig, human, mouse, bovine, chicken | species reactivity pig, mouse, chicken, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?