Kluczowe dokumenty
CLS3391
Corning® HTS Transwell® 96 well permeable supports
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane
Synonim(y):
corning transwell, transwell corning
Wybierz wielkość
5 EA
9910,00 zł
9910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
9910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.75
9910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
plate format: 96 well
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Corning 3391
grubość membrany
10.0 μm
rozmiar
0.235 mL
96 wells
kolor
clear plate
wielkość porów
0.4 μm pore size
przydatność
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
  • Product includes Transwell® unit (1 integral tray with 96 wells), reservoir plate (for cell growth steps), receiver plate (96 wells for growth or assay steps) and 2 sterile lids; 5 sets per case
  • 0.4 μm pore size PC (polycarbonate) membrane
  • Membrane is treated for optimal cell attachment
  • Cell growth area is 0.143 cm² which is 20-50% greater than other brands
  • Large apical and basolateral access ports
  • Automation optimized design with multi-channel feeder ports, improved gripping surface and bar coding
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)