Merck
N2385
Sigma-Aldrich
α-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, reduced sodium salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
α-NADPH, α-TPNH, α-Triphosphopyridine nucleotide, reduced form
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30N7O17P3 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
745.42 (free acid basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥90% (HPLC)
zanieczyszczenia
≤5% β-isomer
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na].NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-15(31)16(44-46(33,34)35)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)14(30)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;
Klucz InChI
JVAANKONBNIPIV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
α analog of β-NADPH
Przestroga
This is not the common NADPH required in the usual enzyme systems.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3