IP04
Protein G Plus-Agarose Suspension
Protein G PLUS agarose suspension specifically formulated for immunoprecipitation.
About This Item
Polecane produkty
Postać
slurry (Liquid)
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
przydatność
suitable for immunoprecipitation
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process