Key Documents
N2165
NKY80
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-7-(2-furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
off-white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: ≥30 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ncc2C(=O)CC(Cc2n1)c3ccco3
InChI
1S/C12H11N3O2/c13-12-14-6-8-9(15-12)4-7(5-10(8)16)11-2-1-3-17-11/h1-3,6-7H,4-5H2,(H2,13,14,15)
Klucz InChI
SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox