Przejdź do
N0756
N-Nitrosodiethylamine
liquid, nitrosamine
Synonim(y):
Diethylnitrosamine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
757,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-226-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1744991
Form:
liquid
757,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Nitrosodiethylamine, liquid
form
liquid
Quality Segment
color
yellow
bp
177 °C (lit.)
density
0.95 g/mL (lit.)
SMILES string
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Nitrosodiethylamine belongs to the nitrosamines category of nitrogenous disinfection byproduct. It is also generated in chlorine based water treatment plants.
Application
N-Nitrosodiethylamine has been used to induce hepatocarcinogenesis in rat and mice.
Biochem/physiol Actions
N-Nitrosodiethylamine (NDMA) is carcinogenic in all animal species tested. The main target organs are the nasal cavity, trachea, lung, esophagus and liver. NDMA is acted upon by the cytochrome P450 system resulting in the formation of carcinogenic methyldiazonium ion. However microbes like Pseudomonas metabolize NDMA into N-nitromethylamine (NTMA) and formaldehyde.[1]
Packaging
Bulk Package
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442687Y0002258N0258
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
color
yellow
color
-
color
-
color
-
density
0.95 g/mL (lit.)
density
0.95 g/mL (lit.)
density
-
density
0.95 g/mL (lit.)
bp
177 °C (lit.)
bp
177 °C (lit.)
bp
-
bp
177 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosodiethylamine
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Bei welcher Temperatur muss N0756 gelagert werden? Vielen Dank.
    1 answer
    1. This product may be stored in room temperature.
      Helpful?
  2. What is the concentration of product N0756?
    1 answer
    1. The concentration of product N0756 is 9.3 M, calculated using a density of 0.95 g/mL and a molecular weight of 102.14 g/mole.