Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 626,00 zł |
Informacje o tej pozycji
626,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(CC)CC
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) solution is commonly employed as a certified reference compound in analytical chemistry. It is utilized in chromatographic and spectrometric techniques for the detection and quantification of nitrosamines in chemical, pharmaceutical, and environmental matrices.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| application(s) cleaning products | application(s) USP Biologics | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format single component solution | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?