Merck
MXBIOS20
Sigma-Aldrich
Mix-n-Stain Biotin Antibody Labeling Kit (5-20μg)
Wybierz wielkość
1 KIT
618,00 zł
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
618,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
34058011
NACRES:
NA.41
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
liquid
Poziom jakości
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten zestaw zawiera wszystko, czego potrzeba do szybkiego znakowania przeciwciał. Procedura znakowania obejmuje proste wymieszanie przeciwciała i optymalnie sformułowanego odczynnika biotyny w dostarczonym buforze reakcyjnym, a następnie krótką inkubację. Otrzymany roztwór jest gotowy do barwienia bez dalszego oczyszczania. Zestaw nadaje się do znakowania komercyjnie dostępnych przeciwciał pierwotnych, bezpośrednio lub po prostym etapie oczyszczania przeciwciał. Po znakowaniu biotyna jest kowalencyjnie związana z przeciwciałem.
This labeling kit is for labeling 5-20 μg antibody with a proprietary biotin reagent.
Zastosowanie
The Mix-n-Stain biotin antibody labeling kit can be used to attach this important hapten to biomolecules of interest for subsequent signal amplification detection with enzyme or fluorescent labeled streptavidin, avidin or neutravidin
Cechy i korzyści
Mix-n-Stain CF dye antibody labeling kits dramatically simplify the process of preparing fluorescently labeled antibodies, particularly primary antibodies. Simply mix your antibody with a CF dye of your choice in the buffer provided, a step that takes less than 30 seconds of hands-on time. After waiting for another 30 minutes, without a separation step, you will have a fluorescent antibody conjugate that is as good as the best pre-labeled fluorescent antibody you can buy from some of the leading suppliers. There is no need to calculate how much dye you should use; just mix your antibody with the entire amount of dye provided and you will always produce optimal labeling. Moreover, the labeling reaction can tolerate the presence of common stabilizers, such as sodium azide, Tris, glycerol and low level of BSA.
Komponenty
The kit consists of 1 vial each of Mix-n-Stain Dye, Mix-n-Stain Reaction Buffer (10x), Mix-n-Stain Storage Buffer, and an ultrafiltration vial.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
Mix-n-Stain is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the ingredients of the Storage Buffer?
    1 answer
    1. The formulation of the storage buffer is considered proprietary.