Kluczowe dokumenty
MX488AS50
Mix-n-Stain™ CF™ 488A Antibody Labeling Kit (20-50μg)
Synonim(y):
Zestaw do znakowania przeciwciał
Wybierz wielkość
842,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
842,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
warunki przechowywania
protect from light
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Komponenty
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)