Kluczowe dokumenty
MX770S20
Mix-n-Stain™ CF™ 770 Antibody Labeling Kit (5-20μg)
Wybierz wielkość
541,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
541,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
warunki przechowywania
protect from light
fluorescencja
λex 770 nm; λem 797 nm
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Komponenty
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)