Kluczowe dokumenty
MTP384VPGW-EP
Eppendorf® Microplate 384/V-PP
sterile (PCR clean), V-bottom white wells, gray border, pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
Materiały
V-bottom white wells
polypropylene
sterylność
sterile (PCR clean)
Właściwości
gray border
opakowanie
pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951040503 (North America)
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
Opis ogólny
Mikropłytki Eppendorf zapewniają wyjątkową przejrzystość w laboratorium! Pipetowanie, kontrolowanie i odzyskiwanie próbek za pomocą mikropłytki polipropylenowej nigdy nie było tak łatwe. Łatwa do odczytania alfanumeryczna etykieta matrycy 10349 na każdej płytce sprawia, że identyfikacja poszczególnych dołków jest niewiarygodnie łatwa, przyspiesza proces napełniania i znacznie zmniejsza ryzyko błędów. Wysoka przejrzystość jest "jedyna w swoim rodzaju" i zapewnia, że zawsze można szybko zlokalizować próbki. Mikropłytki są również dostępne z materiałem Eppendorf LoBind dla maksymalnego odzysku próbek, gdy dostępna jest tylko ograniczona ilość materiału.
Cechy i korzyści
  • Niezrównany, przezroczysty polipropylen (PP) zapewniający lepszą widoczność próbki
  • 10349 Matrix: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
  • 10351 Konstrukcja studzienki: Zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca minimalną pozostałą objętość i doskonałe właściwości mieszania
  • Podniesione krawędzie dołków i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamknięcie, nawet w przypadku zgrzewania na gorąco
  • Wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g
  • Polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
  • Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastocydów lub biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne
  • Gwarantowana funkcjonalność od -86 °C do 100 °C
  • Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min)
  • Dostępne z kodem kreskowym.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)