BR781358
BRAND® 384-well PCR plate
full skirt, cut corner A12, H12, white
Synonim(y):
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
white
opis
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
full skirt, cut corner A12, H12
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781358
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 well
pojemność robocza
30 μm
typ wiązania
non-treated surface