Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Labnet P2002
Volume:
0.5-100 mL
Feature:
CE compliant, Fits glass or plastic, 1-100 mL
feature
CE compliant, Fits glass or plastic, 1-100 mL
manufacturer/tradename
Labnet P2002
volume
0.5-100 mL
battery power
3 AAA, 8 hr life (NiMH)
General description
Nowy FASTPETTE PRO - lekki i ergonomicznie ukształtowany zmotoryzowany kontroler pipet przeznaczony do pracy ze szklanymi lub plastikowymi pipetami serologicznymi o pojemności od 0,5 do 100 ml. Wygodnie rozmieszczone przełączniki umożliwiają wybór różnych trybów pracy i prędkości w zależności od objętości pipety serologicznej i lepkości cieczy. Dodatkowo prędkość zasysania i dozowania jest kontrolowana za pomocą dwóch wygodnych spustów palcowych.
Other Notes
W pełni naładowane akumulatory NiMH umożliwiają do ośmiu godzin ciągłej pracy. Duży wyświetlacz LCD serologicznej fasety o wysokiej lepkości wskazuje stan baterii wraz z wybranym trybem pipetowania i prędkością. W celu ochrony urządzenia przed przepełnieniem FASTPETTE PRO jest wyposażona w filtr PTFE 0,2 um. Filtr, uchwyt pipety i końcówkę można sterylizować w autoklawie. FASTPETTE PRO jest również dostarczany z uniwersalną ładowarką baterii, dodatkowym filtrem hydrofobowym 0,2 μm i dwupozycyjną podstawką ładującą.
- Charger and stand
- Autoclavable filter 0.2 um
- Batteries
- Universal power supply
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FastPette is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?