MTCM4030
MTC™ Bio Rigid Inoculating Needles
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea), sterile
Synonim(y):
pętla kultury
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio M4030
Opis ogólny
Igły inokulacyjne, sztywne ABS, 50 sterylnych torebek po 20 igieł, 1000/opak.
Cechy i korzyści
- Sterylne i jednorazowe, nie płonące
- Jednolite szczepienie i inokulacja
- Sześciokątny uchwyt - poprawia kontrolę
- Gładka powierzchnia pętli - brak wyżłobień
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)