Kluczowe dokumenty
MTCC2500AST
MTC Bio Snap Cap MacroTubes®
capacity 5 mL, assorted colors, non-sterile, pack of 200 ea (4 x bags 50 ea)
Synonim(y):
rurka wirówki, rurka z zamknięciem zatrzaskowym
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
assorted colors
cap (snap cap)
conical bottom
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 200 ea (4 x bags 50 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio C2500-AST
Parametry
25,000 × g speed
pojemność
5 mL
śr. × dł.
16.5  mm × 54mm
Opis ogólny
Probówka MacroTube 5 ml, niesterylna, 4 worki po 50 probówek, różne kolory, 200 sztuk w opakowaniu
Probówki 5mL 12380 firmy MTC Bio zwiększają wygodę standardowych probówek 1,5 ml do większych objętości. Te polipropylenowe probówki są wyposażone w dołączoną nasadkę, która zapewnia szczelne, szczelne zamknięcie, a także może być otwierana (lub zamykana) jedną ręką. Zakrętka została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezpieczne uszczelnienie w temperaturach od -86°C do +80°C.
Mają taką samą średnicę jak standardowe probówki 15 ml, co zapewnia kompatybilność z rotorami wirówek itp. W wielu zastosowaniach zastąpiły one probówki 15 ml, zmniejszając ilość odpadów plastikowych, przestrzeń magazynową i koszty transportu. Zanieczyszczenie trzonów pipet można wyeliminować, ponieważ długość rurki jest wystarczająco krótka, aby standardowe końcówki 1 ml i/lub 5 ml mogły dosięgnąć stożkowego dna rurki.
Cechy i korzyści
  • Kompatybilny ze standardowym wyposażeniem
  • Łatwo otwierana klapka
  • Port strzykawki w zakrętce
  • Niezrównana przejrzystość
  • Podwójna podziałka co 0,2 ml i 0,5 ml
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)