Przejdź do
Z743433
Laser Cryo-Tags® sidewall
green, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Synonim(y):
cryogenic plate labels, freezer labels, Diversified Biotech SIDE-1200, cold storage vial labels, freezer vial labels
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3120 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SIDE-1200
Packaging:
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1200
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
1.50 in. × 0.25 in.
color
green
General description
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
Legal Information
D-230 is a registered trademark of Texaco
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743434Z743432Z743436
description
green, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
description
orange, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
description
blue, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
description
yellow, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1200
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1300
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1100
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1500
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
green
color
orange
color
blue
color
yellow
size
1.50 in. × 0.25 in.
size
1.50 in. × 0.25 in.
size
1.50 in. × 0.25 in.
size
1.50 in. × 0.25 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Tags® sidewall
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)