MTCC2500
MTC™ Bio Snap Cap MacroTubes®
capacity 5 mL, clear, non-sterile, pack of 200 ea (2 x bags 100 ea)
Synonim(y):
rurka wirówki, rurka z zamknięciem zatrzaskowym
Wybierz wielkość
264,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
264,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cap (snap cap)
clear
conical bottom
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 200 ea (2 x bags 100 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C2500
Parametry
25,000 × g speed
pojemność
5 mL
śr. × dł.
16.5 mm × 54mm
Opis ogólny
Mają taką samą średnicę jak standardowe probówki 15 ml, co zapewnia kompatybilność z rotorami wirówek itp. W wielu zastosowaniach zastąpiły one probówki 15 ml, zmniejszając ilość odpadów plastikowych, przestrzeń magazynową i koszty transportu. Zanieczyszczenie trzonów pipet można wyeliminować, ponieważ długość rurki jest wystarczająco krótka, aby standardowe końcówki 1 ml i/lub 5 ml mogły dosięgnąć stożkowego dna rurki.
Cechy i korzyści
- Kompatybilny ze standardowym wyposażeniem
- Łatwo otwierana klapka
- Port strzykawki w zakrętce
- Niezrównana przejrzystość
- Podwójna podziałka co 0,2 ml i 0,5 ml
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)