MTCC2230
MTC™ Bio ScrewSeal™ Microcentrifuge Tubes
self-standing bottom, clear, capacity 2.0 mL, pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Synonim(y):
plastikowa rurka, rurka stożkowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue high-density polyethylene cap
clear
polypropylene
screw top cap
self-standing bottom
sterylność
sterile
Właściwości
graduated
opakowanie
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C2230
Parametry
22,000 × g speed
pojemność
2.0 mL
śr. × dł.
12.8 mm × 46 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Ultra przezroczysty polipropylen
- Opcje z podziałką lub bez
- Szczelna uszczelka typu O-ring
- Dostępny bursztynowy kolor blokujący światło
- Sterylne, wolne od RNazy, DNazy i pirogenów
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)