Kluczowe dokumenty
MTCC2231W
MTC Bio ScrewSeal Microcentrifuge Tubes
self-standing, clear, capacity 2.0 mL, pkg of 1000 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
plastikowa rurka, rurka stożkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
blue cap
clear
high-density polyethylene cap
polypropylene
screw top cap
self-standing
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 1000 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio C2231-W
Parametry
22,000 × g speed
pojemność
2.0 mL
śr. × dł.
12.8 mm × 46 mm
Opis ogólny
Mikroprobówki z zakrętką 12379 są wykonane z ultra-przezroczystego polipropylenu i zawierają zakrętki z silikonowymi pierścieniami O-ring, które zapewniają szczelność w zakresie temperatur od -90°C do +121°C. Sterylne, wolne od RNazy, DNazy i pirogenów, mogą być odwirowywane z prędkością do 22 000×g.
Mikroprobówki z zakrętką, 2,0 ml, z o-ringiem, formowane podziałki, dołączone zakrętki, sterylne, pakowane pojedynczo, 500/szt.
Cechy i korzyści
  • Ultra przezroczysty polipropylen
  • Opcje z podziałką lub bez
  • Szczelna uszczelka typu O-ring
  • Dostępny bursztynowy kolor blokujący światło
  • Sterylne, wolne od RNazy, DNazy i pirogenów
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ScrewSeal is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)