MSST0057
8208ProtIL8, ludzka interleukina-8
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonim(y):
Białko 3-10C, Białko aktywujące neutrofile 1 (NAP-1), Białko chemotaktyczne granulocytów 1 (GCP-1), Chemokina 8 z motywem C-X-C (motyw C-X-C), Czynnik chemotaktyczny komórek T, Emoctakin, Neutrofile pochodzące z monocytów, Peptyd aktywujący neutrofile pochodzący z monocytów (MONAP), czynnik chemotaktyczny (MDNCF), ligand 8
Wybierz wielkość
3390,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3390,00 zł
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
przydatność
suitable for mass spectrometry (standard)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CXCL8(3576)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)