Kluczowe dokumenty
MSST0049
8208ProtAKT1, ludzka kinaza serynowo-treoninowa RAC-alfa
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
Synonim(y):
Kinaza białkowa B (PKB), Kinaza białkowa B alfa (PKB alfa), Protoonkogen c-Akt, RAC-PK-alfa
Wybierz wielkość
2990,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2990,00 zł
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
siła działania
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
przydatność
suitable for mass spectrometry (standard)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AKT1 (207)
Opis ogólny
Sekwencja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)