Isoproterenol is prepared in dH20.
Kluczowe dokumenty
MAK211
Lipolysis Colorimetric Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do kwantyfikacji lipolizy
About This Item
Polecane produkty
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
endocrinological disorders, diabetes
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przydatność
Zasada
Tylko elementy zestawu
- Lipolysis Assay Buffer
- Lipolysis Wash Buffer
- Glycerol Assay Buffer
- Glycerol Probe, in DMSO
- Glycerol Enzyme Mix
- Glycerol Standard, 100 mM
- Isoproterenol, 10 mM
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What solvent is used for MAK211G (Isoproterenol 10 mM)?