Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
diabetes; pediatric diseases; endocrinological disorders; neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Kwasy tłuszczowe to alifatyczne kwasy monokarboksylowe wszechobecne w tłuszczach zwierzęcych i roślinnych, olejach i woskach. Kwasy tłuszczowe odgrywają ważną rolę w syntezie komórkowej, metabolizmie energetycznym i są powiązane z różnymi zaburzeniami, takimi jak cukrzyca, zespół nagłej śmierci niemowląt i zespół Reye'a.
Application
Zestaw nadaje się do wykrywania wolnych kwasów tłuszczowych w próbkach biologicznych, takich jak surowica, osocze, mocz, ślina, mleko i kultury komórkowe, a także w produktach spożywczych i rolnych, jak również do badania wpływu leków na metabolizm wolnych kwasów tłuszczowych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Free Fatty Acid Assay Kit zapewnia prosty, jednoetapowy i wysokowydajny test do pomiaru wolnych kwasów tłuszczowych. W tym teście wolne kwasy tłuszczowe są enzymatycznie przekształcane w acylo-CoA, a następnie w H2O2. Powstały H2O2 reaguje ze specyficznym barwnikiem, tworząc różowy produkt. Gęstość optyczna przy 570 nm lub intensywność fluorescencji (λEx = 530 nm/λEm = 585 nm) jest wprost proporcjonalna do stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w próbce.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: test kolorymetryczny 7 - 1000 µM, test fluorometryczny 7 - 100 µM kwasu tłuszczowego.
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
signalword
Danger
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?