Kluczowe dokumenty
M9535
Millipore
Ultrafree-MC microcentrifuge filters
working volume 500 μL, Durapore PVDF membrane, pore size 0.22 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.24
Materiały
Durapore PVDF membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Millipore UFC30GV25
Parametry
12,000 × g max. RCF
pojemność robocza
500 μL
wielkość porów
0.22 μm
Opis ogólny
Units consist of microcentrifuge tube with hinged cap and filter insert. The Ultrafree centrifugal filter units are are well suited for the removal of particles & precipitates from aqueous & some solvent-based samples.
Kompatybilność
Use in any standard fixed-angle microcentrifuge rotor.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)