Merck
M6387
Sigma-Aldrich
Methyl Red hydrochloride
Synonim(y):
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid hydrochloride, Acid Red 2
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.76
Numer w indeksie barw:
13020
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp
175 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
Klucz InChI
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3